Learn More
Silodosin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16524424 100 mg 100 Milligramm
16534424 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524424 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160970-54-7
Summenformel C25H32F3N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 495.54
InChI-Schlüssel PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
IUPAC-Name 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl}amino)Propyl]-2,3-Dihydro-1H-Indol-7-Carbodamid
SMILES C[C@H](CC1=CC2=C(N(CCCO)CC2)C(=C1)C(N)=O)NCCOC1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silodosin
Schmelzpunkt >104.0°C
Menge 100 mg
Formelmasse 495.54