Learn More
Silber-2,4-pentandionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491278
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491278 1 g 1 Gramm
15401288 5 g 5 Gramm
15411288 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55131.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15525-64-1 | C5H8AgO2 | 207.985 g/mol
Silver 2,4-pentanedionate is used to make silver impregnated nanocrystalline metal oxides, with special emphasis on aluminum oxide. It is used as a cationization reagent in combination with polar matrices such as 2,5-dihydroxybenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Silber-2,4-Pentanedionat wird zur Herstellung von silbern imprägnierten nanokristallinen Metalloxiden verwendet, wobei der Schwerpunkt auf Aluminiumoxid liegt. Es wird als Kationisierungsreagenz in Kombination mit polaren Matrizen wie 2,5-Dihydroxybenzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15525-64-1
Summenformel C5H8AgO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.985
MDL-Nummer MFCD00000012
InChI-Schlüssel LEUOXKLUFCTIIY-LNKPDPKZSA-N
Synonym silver acetylacetonate, 2,4-pentanedione, silver derivative, silver, 2,4-pentanedionato-o,o', silver 2,4-pentanedionate, 4-oxopent-2-en-2-yl oxy silver, 3z-4-argentiooxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 11074572
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on; Silber
SMILES CC(=CC(=O)C)O.[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 206.98
Reinheit (%) 98%
Geruch Characteristic
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver 2,4-pentanedionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (Pentane-2,4-dionato-O,O)silver