Learn More
Silber-2,4-pentandionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Silver 2,4-pentanedionate is used to make silver impregnated nanocrystalline metal oxides, with special emphasis on aluminum oxide. It is used as a cationization reagent in combination with polar matrices such as 2,5-dihydroxybenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Silber-2,4-Pentanedionat wird zur Herstellung von silbern imprägnierten nanokristallinen Metalloxiden verwendet, wobei der Schwerpunkt auf Aluminiumoxid liegt. Es wird als Kationisierungsreagenz in Kombination mit polaren Matrizen wie 2,5-Dihydroxybenzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Silber-2,4-Pentanedionat wird zur Herstellung von silbern imprägnierten nanokristallinen Metalloxiden verwendet, wobei der Schwerpunkt auf Aluminiumoxid liegt. Es wird als Kationisierungsreagenz in Kombination mit polaren Matrizen wie 2,5-Dihydroxybenzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver 2,4-pentanedionate |
Schmelzpunkt | 100°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 206.98 |
Reinheit (%) | 98% |
Geruch | Characteristic |
Empfindlichkeit | Air, light, and moisture sensitive |