Learn More
Alfa Aesar™ Silber, Hartlötflussmittel, weiße Paste
Marke: Alfa Aesar™ 041355.TD
Weitere Details : CAS : 7440-22-4 Netto-Gewicht : 0.45400kg
Spezifikation
Silver, brazing flux | |
MFCD01868499 | |
Weiß |
Active range: 540 to 980° | |
Active range 540-980° | |
454g |