Learn More
Silbercarbonat, 99.5 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
122.00 € - 283.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 534-16-7
Summenformel CH2Ag2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.76
MDL-Nummer MFCD00003403
InChI-Schlüssel WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC-Name Kohlensäure; Silber
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11321249
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
011420.14
25g
122.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 13 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11311249
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
011420.22
100g
283.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 15 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
534-16-7
277.76
WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
25203940
C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
CH2Ag2O3
MFCD00003403
carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
Kohlensäure; Silber
Spezifikation
Silver carbonate
99.5% (metals basis)
MFCD00003403
Insoluble in water,acetone,acetate and alcohol. Freely soluble in dilute HNO3 and ammonia.
C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
277.76
275.75
6.08 g/mL
218°C (decomposition)
534-16-7
CH2Ag2O3
carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Kohlensäure; Silber
25203940
Pulver
Light sensitive
25g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)