Learn More
Alfa Aesar™ Silbercarbonat auf Celite,≈0.7 mmol Ag2CO3/g Reagenz
Oxidationsmittel für Alkohole, Diole/Triole, Hydrochinone und Amine
Marke: Alfa Aesar™ 018202.W5
Weitere Details : CAS : 534-16-7 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 15mmol |
---|
Chemische Identifikatoren
534-16-7 | |
277.76 | |
WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N | |
25203940 | |
C(=O)(O)O.[Ag].[Ag] |
CH2Ag2O3 | |
MFCD00003403 | |
carbonic acid; silver, carbonic acid disilver | |
Silbercarbonat |
Spezifikation
Silver carbonate on Celite | |
Light sensitive | |
≈0.7mmole Ag2CO3/g reagent | |
CH2Ag2O3 | |
carbonic acid; silver, carbonic acid disilver | |
WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N | |
Silbercarbonat | |
25203940 |
Odorless | |
15mmol | |
534-16-7 | |
MFCD00003403 | |
Soluble in water (0.03mg/ml at 20°C),dilute HNO3,ammonia and ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol. | |
C(=O)(O)O.[Ag].[Ag] | |
277.76 | |
Pulver |