Learn More
Silbercyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012810
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
3315-16-0
CAgNO
149.89
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
Cyansäure; Silber
C(#N)O.[Ag]
3315-16-0
CAgNO
149.89
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
Cyansäure; Silber
C(#N)O.[Ag]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1085.0°C
Chemischer Name oder Material Silver cyanate
Schmelzpunkt 652.0°C
Farbe Beige bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98% min
Strukturformel AgOCN
Fieser 02,224; 03,162
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 149.89
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver cyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.