Learn More
Silber-Gaze, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408773
168.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
Silber
[Ag]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
Silber
[Ag]
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Silver wire gauze
Menge 75 x 75 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Netzgröße 50 Mesh
Form Drahtgewebe