Learn More
Silber(I)-fluorid, 98 %, Alfa Aesar™
Leicht, feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch
85.69 € - 264.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-41-9
Summenformel AgF
Molekulargewicht (g/mol) 126.867
MDL-Nummer MFCD00003410
InChI-Schlüssel REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC-Name Silber; Fluorid
SMILES [F-].[Ag+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11357357
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
011609.06
5g
85.69 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11367357
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
011609.14
25g
264.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7775-41-9
126.867
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
165912
Silber; Fluorid
AgF
MFCD00003410
silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
CHEBI:30340
[F-].[Ag+]
Spezifikation
Silver(I) fluoride
98%
MFCD00003410
silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Silber; Fluorid
165912
126.87
5.852 g/cm3 at 20°C
ca 1150°C
435°C
7775-41-9
AgF
Orange-brown crystals
Soluble in HF,ammonia,CH3CNSoluble in water,hydrogen fluoride and methanol.
[F-].[Ag+]
126.867
CHEBI:30340
Kristallin
Hygroscopic; Light and moisture sensitive
Weiß
5g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)