Learn More
Silberlactat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10519833 5 g Glasflasche 5 Gramm
10226720 10 g Glasflasche 10 Gramm
11974351 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10519833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 233330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15768-18- | C3H5O3Ag | 196.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15768-18-
Summenformel C3H5O3Ag
Molekulargewicht (g/mol) 196.94
InChI-Schlüssel LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
PubChem CID 91824762
IUPAC-Name Silber;2-Hydroxypropanoat
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver lactate
Schmelzpunkt 120.0°C to 122.0°C
Farbe Braun-Grau oder Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Argentometry)
Strukturformel CH3CH(OH)CO2Ag
Merck Index 14,8517
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 77g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 196.94
Reinheit (%) 96%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver lactate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.