Learn More
Silber-Nanopulver, APS 20–40 nm, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406985
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406985 25 g 25 Gramm
15496975 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15406985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045509.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver nanopowder is involved in the coating of silver and is used for medicinal purposes and in medical devices. Its larger surface area to volume ratio and greater activity of nano-silver are utilized in modern biochemical applications and drug delivery. It is also used in the fabrication of graphite epoxy nanocomposites and optical fiber sensors. Furthermore, it is involved in the formulation of water based ink.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nanopowder
Namenshinweis No Oxide layer
Menge 25 g
Geruch Characteristic
Partikelgröße APS 20 to 40nm
Form Nanopulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitric acid.
Reinheit (%) 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nanopowder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver