Learn More
Silbernitrat, ReagentPlus™, Honeywell
Catalog Number 15628110
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
Silber(1+)-nitrat
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
Silber(1+)-nitrat
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material Silbernitrat
Menge 5 g
Strukturformel AgNO3
UN-Nummer UN1493
Formelmasse 169.87 mol
Reinheit (%) ≥99 % (Titration)
Güte ReagentPlus™
Dichte Vapor Density: 5.8 (vs air)