Learn More
Silbernitratlösung 0,02M (0,02N), NIST Standardlösung, sofort einsatzbereit, für die Volumetrie, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10449370 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10449370 1 L 1 Liter
10191950 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10449370 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7350/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig