Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Silbersalz, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Silver p-toluenesulfonate is used to converts alkyl halides to tosylates, and benzyl selenyl chlorides into their corresponding selenyl tosylates. It used in promotion of the leaving ability of halogens. For use in the conversion of alkyl halides to alkyl tosylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Silber-pToluolsulfonat wird zur Umwandlung von Alkylhalogeniden zu Tosylaten und von Benzylselenylchloriden in ihre entsprechenden Selenyltosylate verwendet. Es wurde zur Förderung der Ausscheidefähigkeit von Halogenen verwendet. Zur Verwendung bei der Umwandlung von Alkylhalogeniden in Alkyltosylate.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Silber-pToluolsulfonat wird zur Umwandlung von Alkylhalogeniden zu Tosylaten und von Benzylselenylchloriden in ihre entsprechenden Selenyltosylate verwendet. Es wurde zur Förderung der Ausscheidefähigkeit von Halogenen verwendet. Zur Verwendung bei der Umwandlung von Alkylhalogeniden in Alkyltosylate.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver p-toluenesulfonate |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 279.07 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Light sensitive |