Learn More
Silberperrhenat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460820
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460820 5 g 5 Gramm
11450820 1 g 1 Gramm
11470820 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460820 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044480.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20654-56-2 | AgO4Re | 358.071 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20654-56-2
Summenformel AgO4Re
Molekulargewicht (g/mol) 358.071
MDL-Nummer MFCD00014144
InChI-Schlüssel JRISYOCHUNKJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver i perrhenate, silver perrhenate, rhenium silver tetraoxide, acmc-20ajpz, silver i perrhenate, for synthesis, silver 1+ ion tetraoxorhenate 1-, silver i perrhenate trace metals basis
PubChem CID 11089628
IUPAC-Name Silber; Oxido(trioxo)rhenium
SMILES [O-][Re](=O)(=O)=O.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver perrhenate
Schmelzpunkt 430°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel AgReO4
UN-Nummer UN1479
Formelmasse 358.1
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.05 g/mL