missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silberkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7058669
83.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
Silber
[Ag]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
Silber
[Ag]

Silver slug is used in thermal evaporation and electrodes (Schottky diode and fast diode).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Silver slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.999%
Güte Premion™
Geruch Characteristic
Gewicht ≈0.26g/slug
Form ≈0,26 g/Slug

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'