Learn More
Silberlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083872
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HNO3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Silver (Ag) 1000mg/l in HNO3 2%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.