Learn More
Silbersulfat-Schwefelsäure-Lösung, volumetrische Lösung, zur CSB-Bestimmung nach DIN 38409, Teil 41, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Lösungen werden mit Rohstoffen hergestellt, welche die Anforderungen der American Chemical Society erfüllen oder übertreffen
- Wenn keine ACS-Spezifikationen vorhanden sind, werden Chemikalien höchster Reinheit verwendet
- Alle wässrigen Lösungen werden aus hochreinem, deionisiertem Wasser hergestellt, das die Anforderungen für ASTM Typ 1 Reagent Grade Water erfüllt.
- Es werden Aufzeichnungen über genaue Produktions- und Qualitätskontrollen geführt, welche die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen gewährleisten
- Alle Lösungen erfüllen garantiert die Etikettenspezifikationen
- Alle Lösungsetiketten erfüllen oder übertreffen alle ISO-, DOT- und OSHA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silbersulfat-Sulfursäure-Lösung |
| Menge | 6 x 1 l |
| UN-Nummer | UN3264 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver sulfate-Sulfuric acid solution
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate