Learn More
Silberdraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470780
Click to view available options
Menge:
2 x 50 m
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Meter
Artikelnummer. 11470780
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044461.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver wire finds application in electronics. It is also used in speaker systems for their magnet wire in order to get the best sound available from their speakers. Further, it is used in jewelry making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver wire
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) dia., Annealed
Menge 5 m
Geruch Characteristic
Gewicht ≈0.02g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.99%