Learn More
Simport™ Scientific AmpliTube™ PCR-Reaktionsstreifen
Aus Polypropylen. Die SimPort™ Scientific AMPLITUDE™ PCR-Reaktionsstreifen werden unter den strengsten Bedingungen hergestellt, um höchste Qualitätsstandards zu erreichen.
Marke: Simport™ Scientific T320-3N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Erhältlich mit flachen (durchstechbaren) oder einzeln befestigten Klappdeckeln mit gewölbtem Deckel
- Klappdeckel verfügen über eine integrierte Versiegelung, die eine Kontamination der Deckeloberfläche verhindert
- Ultradünne Seitenwände und Böden für gleichmäßigere und effizientere Temperaturtransfers
- Die sichere Versiegelung schützt den Inhalt während des thermischen Zyklus vollständig vor Verdampfung
- Streifen passt in den standardmäßigen Well-Abstand und kann auch mit 8-Kanal-Handpipetten verwendet werden
- Leicht mit einer Hand zu öffnen und zu schließen
- Autoklavierbar
- Auswahl zwischen farblosen und vier nicht zytotoxischen und nichtmetallischen Farben
- Verpackt in manipulationssicheren, wiederverschließbaren Beuteln
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
Röhrchen für PCR-Reaktionen mit 8 Streifen | |
0,2 ml | |
Röhrchen |
Kuppelform | |
Nicht steril | |
Naturfarben | |
125 /Packung | |
Standardmäßiger Well-Abstand und kann auch mit 8-Kanal-Handpipetten verwendet werden |