Learn More
Simport™ Scientific Drosophila-Vorratsflaschen
Polypropylen-Flaschen für kleine Probenvolumina und Drosophila-Lager
145.70 € - 204.90 €
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Farbe Durchscheinend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11526569
Unterlagen ansehen
Simport™ Scientific
B352
Präparat Polypropylen 204.90 €
500 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
25-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11536569
Unterlagen ansehen
Simport™ Scientific
B352-1
Deckel mit Schnappverschluss Polyethylen 145.70 €
2000 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
25-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Polyethylen-Deckel werden separat angeboten.
  • Die Flaschen verfügen über Tauchstab-Wells und Ausgießöffnungen für tropfsicheres Ausgießen
  • Durchscheinend mit stabiler quadratischer Basis
  • Graduiert von 0 bis 170 ml und von 0 6 oz.
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Durchscheinend