Learn More
Simport™ Scientific Flanschstopfen-Kappen aus Polyethylen
Erhältlich mit zwei flexiblen Flanschen, um eine auslaufsichere Versiegelung zu gewährleisten
Marke:  Simport™ Scientific T404-10N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11601450
  • 30.44 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
11-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passt in Reagenzgläser, Rundküvetten und Zentrifugenröhrchen
  • Für Becher mit 12 und 16 mm Durchmesser
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
Spezifikation
Spezifikation
16 mm-Röhrchen
Polyethylen
Naturfarben
Teströhrchen, runde Küvetten, Zentrifugenröhrchen, zwei flexible Flansche