Learn More
Simport™ Scientific Capinserts™
Aus Polypropylen.
Marke:  Simport™ Scientific T345P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11601370
  • 8.64 € / 500 Stück
Verfügbar ab
16-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Capinsert™ wird zur Farbcodierung einer Vielzahl von Produkten wie Röhrchen und Fläschchen verwendet. Er wird auf den Verschluss aufgesetzt und verfügt über einen beschreibbaren mattierten Bereich zur Probenidentifizierung.
  • Vereinfacht die Probenbestimmung
  • In Position drücken
  • Der mattierte Schreibbereich auf der Oberseite bietet Platz für zusätzliche Kennzeichnungen
Bestellinformation
In 11 verschiedenen Farben erhältlich; verschiedene Pakete enthalten 100 Stück von jeder Farbe
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Ja
Pink
Dient zur Farbcodierung und Beschriftung von mattierten Flächen zur Probenidentifizierung
Micrewtube Mikrozentrifugenröhrchen und andere Produkte
Polypropylen
Nein
Nicht steril