Learn More
Simport™ Scientific CytoSep™ Trichter für Shandon™ Cytospin 4™ Zentrifugen
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Shandon Cytospin 4 Zentrifugen
Marke:  Simport™ Scientific M964-1D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11610591
  • 348.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab
17-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Einweg-Probenkammern aus Kunststoff benötigen keine Metallklammern.
  • Erhältlich mit oder ohne vormontierter Filterkarte
Spezifikation
Spezifikation
Nur Zytologie-Doppeltrichter
Shandon Cytospintrade; 4 Zytozentrifuge