Learn More
Simport™ Scientific Einweg-Ausgießformen
Kostengünstig genug, um nach dem Gebrauch entsorgt zu werden, aber stark genug, um wiederverwendet zu werden
Marke:  Simport™ Scientific M475-5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11601000
  • 98.20 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
18-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell formuliertes Kunststoffmaterial für hervorragenden Wärmeaustausch
  • Glatte Innenoberfläche und abgerundete Ecken erleichtern die Probenentnahme
Spezifikation
Spezifikation
3.7 x 2.4 x 0.5 cm (1.45 x 0.944 x 0.196 in.)
Kann mit den gleichen Arten und Typen von Kassetten und Einbettringen verwendet werden und ermöglicht einen hervorragenden Wärmeaustausch
PVC
3.7 cm
1000 Karton
Ja
0.5 cm
Ausgießform
2.4 cm