Learn More
Simport™ Scientific Einweg-Zellkulturröhrchen
Aus Polypropylen. Simport™ Scientific Einweg-Zellkulturröhrchen eignen sich optimal für den Einsatz in der Bakteriologie, RIA, Koagulation und für sonstige routinemäßige Laborverfahren.
N.V.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
---|---|
Länge (metrisch) | 75 mm |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Non-sterile |
Beschreibung
Aus Polypropylen. Die Simport™ Scientific Einweg-Kulturröhrchen sind für die Bakteriologie, RIA, Koagulation und andere routinemäßige Laborverfahren vorgesehen.
- Nicht steril
- Volumen: 5 ml
- Unzerbrechlich
- Widersteht über 3000 g während der Zentrifugation
- Kann bei 120 °C sterilisiert werden
Bestellinformation
Abmessungen: 12 x 75 mm
Spezifikation
5 mL | |
75 mm | |
Polypropylen | |
Non-sterile |