missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific DrainRack™ Objektträgertabletten
Marke: Simport™ Scientific M710-100G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
9 x 3 x 1 in. (22,8 x 7,62 x 2,5 cm) | |
200 | |
2,5 cm | |
Polystyrol |
Mikroskopobjektträger | |
Grün | |
22,8cm | |
7,62cm |