missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific DrainRack™ Objektträgertabletten
N.V.
Spezifikation
Gerät fasst | 200 |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 22,8 x 7,62 x 2,5 cm (9 x 3 x 1 in.) |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskopobjektträger |
Spezifikation
200 | |
22,8 x 7,62 x 2,5 cm (9 x 3 x 1 in.) | |
Polystyrol | |
Mikroskopobjektträger |