missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific DrainRack™ Objektträgertabletten
Marke: Simport™ Scientific M710-100B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
22.8 x 7.62 x 2.5 cm (9 x 3 x 1 in.) | |
200 | |
2.5 cm | |
Polystyrol |
Mikroskopobjektträger | |
Blau | |
22.8 cm | |
7.62 cm |