Learn More
Simport™ Scientific E-Z LOAD™ Histosette™ II Gewebekassetten-Basen
Zur Verwendung mit Micro Writer™, Shur/Mark™ und Lamb™ Kassettenbeschriftungsgeräten
Marke:  Simport™ Scientific M482-3BA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11601040
  • 169.00 € / 2000 Stück
Verfügbar ab
24-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg-Kunststoffkassetten nehmen Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung und Lagerung auf
  • Geformt aus einem speziellen Acetalpolymer mit hoher Dichte
  • Beständig gegen die chemische Wirkung von histologischen Lösungsmitteln
  • Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
  • Die vordere Schreibfläche ist im 45°-Winkel schräg gestellt
  • Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, nicht-metallischen Farben
Bestellinformation
  • Stapel von 50 Kassetten, Karton enthält zwei Kisten mit 20 Stapeln
  • Sockel und Abdeckungen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen
Integrierter Deckel
Acetal-Polymer
45°
Rosa
Gewebekassette