Learn More
Simport™ Scientific E-Z LOAD™ Histosette™ II Gewebekassetten-Basen
Zur Verwendung mit Micro Writer™, Shur/Mark™ und Lamb™ Kassettenbeschriftungsgeräten
N.V.
Spezifikation
Verschlusstyp | Integrierter Deckel |
---|---|
Material | Acetal-Polymer |
Poren | Schlitze (context?) /Vertiefungen |
Schreibflächenwinkel | 45° |
Beschreibung
- Einweg-Kunststoffkassetten nehmen Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung und Lagerung auf
- Geformt aus einem speziellen Acetalpolymer mit hoher Dichte
- Beständig gegen die chemische Wirkung von histologischen Lösungsmitteln
- Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
- Die vordere Schreibfläche ist im 45°-Winkel schräg gestellt
- Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, nicht-metallischen Farben
Bestellinformation
- Stapel von 50 Kassetten, Karton enthält zwei Kisten mit 20 Stapeln
- Sockel und Abdeckungen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Integrierter Deckel | |
Acetal-Polymer | |
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
45° |