Learn More
Simport™ Scientific E-Z LOAD™ Histosette™ II Gewebekassetten-Basen
Zur Verwendung mit Micro Writer™, Shur/Mark™ und Lamb™ Kassettenbeschriftungsgeräten
Marke: Simport™ Scientific M482-8BA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Einweg-Kunststoffkassetten nehmen Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung und Lagerung auf
- Geformt aus einem speziellen Acetalpolymer mit hoher Dichte
- Beständig gegen die chemische Wirkung von histologischen Lösungsmitteln
- Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
- Die vordere Schreibfläche ist im 45°-Winkel schräg gestellt
- Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, nicht-metallischen Farben
Bestellinformation
- Stapel von 50 Kassetten, Karton enthält zwei Kisten mit 20 Stapeln
- Sockel und Abdeckungen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
Integrierter Deckel | |
Acetal-Polymer |
45° | |
Gelbbraun | |
Gewebekassette |