missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific E-Z LOAD™ Histosette™ II Gewebekassetten-Basen

Zur Verwendung mit Micro Writer™, Shur/Mark™ und Lamb™ Kassettenbeschriftungsgeräten

Marke:  Simport™ Scientific M482-2BA

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11681030

  • 169.00 € / 2000 Stück

Verfügbar ab
30-04-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Einweg-Kunststoffkassetten nehmen Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung und Lagerung auf
  • Geformt aus einem speziellen Acetalpolymer mit hoher Dichte
  • Beständig gegen die chemische Wirkung von histologischen Lösungsmitteln
  • Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
  • Die vordere Schreibfläche ist im 45°-Winkel schräg gestellt
  • Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, nicht-metallischen Farben

Bestellinformation

  • Stapel von 50 Kassetten, Karton enthält zwei Kisten mit 20 Stapeln
  • Sockel und Abdeckungen müssen separat bestellt werden

Spezifikation

Spezifikation

Schlitze (context?) /Vertiefungen
Integrierter Deckel
Acetal-Polymer
45 °
Weiß
Gewebekassette
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation