Learn More
Simport™ Scientific MultiRack™ Röhrchengestelle
Kompakt, leicht und stapelbar. Die Simport™ Scientific MultiRack™ Röhrchengestelle bestehen aus einem chemikalienbeständigen Acetalpolymer, das nicht splittert oder abfärbt.
N.V.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 11.5 x 4.5 x 2.5 Zoll (29.3 x 11.5 x 6.5 cm) |
---|---|
Material | Acetal-Polymer |
Beinhaltet: Auswahl aus drei Modellen, die bis zu 84 × Röhrchen mit 13 mm Durchmesser, 60 × Röhrchen mit 16 mm Durchmesser einschließlich 15 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen, oder Einheiten, die bis zu 18 × 50 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen (25 bis 30 mm Durchmesser).
Beschreibung
- Dreistufige Gestelle sind in Wasserbädern stabil
- Die Basisebene verfügt über abgerundete Wells mit Ablauflöchern
- Die ineinander greifenden Beine ermöglichen das Stapeln
- Mit Griffen für Mobilität
- In 5 Farben erhältlich
Bestellinformation
Abmessungen: 11 1/2 × 4 1/2 × B × 2 1/2 Zoll, H (29.3 l × 11.5 × 6.5 cm).
Spezifikation
11.5 x 4.5 x 2.5 Zoll (29.3 x 11.5 x 6.5 cm) | |
Acetal-Polymer |