Learn More
Simport™ Scientific OneHand™ Mikroröhrchengestell
N.V.
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Abmessungen (L x B x H) 11.5 x 4.5 x 1.5 in. (29.3 x 11.45 x 3.9cm)
Material Acetal Polymer
Positionen 50
Menge 10/Cs.
Mehr Spezifikationen ansehen
Spezifikation
Not Autoclavable
Acetal Polymer
10/Cs.
11.5 x 4.5 x 1.5 in. (29.3 x 11.45 x 3.9cm)
50