missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific PCRack™

Speziell für die Lagerung und Arbeit mit PCR-Proben entwickelt

Marke:  Simport™ Scientific T328-96G

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11576759

  • 58.82 € / 20 Stück


Verfügbar ab
16-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Basis und Deckel aus autoklavierbarem Polypropylen
  • Temperaturbereich von -90 °C bis 121 °C
  • Für 0,2-ml-Röhrchen sowie Streifen zu 8 oder 12 Röhrchen und 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
  • Alphanumerische Konfiguration, von A bis H vertikal und von 1 bis 12 horizontal indiziert
  • Die Abdeckung verfügt über gut lesbare Zahlen und Buchstaben zur sicheren Identifizierung des Inhalts
  • Können horizontal miteinander verbunden oder übereinander gestapelt werden
  • In 6 Farben erhältlich

Spezifikation

Spezifikation

96
Grün
Polypropylen
-90 °C bis +121 °C
Nicht autoklavierbar
0,2-ml-Röhrchen
20/Karton
Gestell für Mikroröhrchen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation