Learn More
Simport™ Scientific S500-80 UniRack™ Universal-Röhrchenständer
Autoklavierbarer und chemikalienbeständiger Schlauchhalter aus Polypropylen
Marke: Simport™ Scientific S500-80B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Autoklavierbares, chemikalienbeständiges Polypropylen
- Eine Seite fasst bis zu 80 Polystyrol- oder Polypropylen-Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 12 mm
- Für 1 bis 5 ml-Kryoröhrchen, 1.5 und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen sowie alle Arten von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss von 0.5 bis 2 ml geeignet
- Drehen Sie es um, um bis zu 60 0.2 ml-PCR- oder 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu lagern
- Können mit den mitgelieferten Ankerstiften seitlich aneinander befestigt werden
- Mit zwei abnehmbaren Griffen können die Einheiten sicher gestapelt und bewegt werden
- Mit mattiertem Bereich zur Beschriftung
- Der transparente Deckel bietet klare Sicht auf den Inhalt (Deckel separat erhältlich)
Bestellinformation
Abmessungen: 9 L × 2 1/2 B × 1 Zoll H (23 × 6.7 × 2.7 cm).
Spezifikation
80 oder 60 | |
Blue | |
Screw cap microtubes | |
Tubes (0.5 to 2 mL, or 0.2 to 0.5 mL) | |
Polypropylene | |
Tube Rack |
Autoclavable | |
9 x 2.5 x 1 in. (23 x 6.5 x 2.7cm) | |
2.7 cm | |
23 cm | |
6.5 cm |