Learn More
Simport™ Scientific S500-80 UniRack™ Universal-Röhrchenständer
Autoklavierbarer und chemikalienbeständiger Schlauchhalter aus Polypropylen
N.V.
Spezifikation
Autoklavierbar Nein
Aufnahmevermögen Röhrchen (0,5 bis 2 ml oder 0,2 bis 0,5 ml)
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
Abmessungen (L x B x H) 23 x 6.5 x 2.7 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbares, chemikalienbeständiges Polypropylen
  • Eine Seite fasst bis zu 80 Polystyrol- oder Polypropylen-Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 12 mm
  • Für 1 bis 5 ml-Kryoröhrchen, 1.5 und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen sowie alle Arten von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss von 0.5 bis 2 ml geeignet
  • Drehen Sie es um, um bis zu 60 0.2 ml-PCR- oder 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu lagern
  • Können mit den mitgelieferten Ankerstiften seitlich aneinander befestigt werden
  • Mit zwei abnehmbaren Griffen können die Einheiten sicher gestapelt und bewegt werden
  • Mit mattiertem Bereich zur Beschriftung
  • Der transparente Deckel bietet klare Sicht auf den Inhalt (Deckel separat erhältlich)
Bestellinformation
Abmessungen: 9 L × 2 1/2 B × 1 Zoll H (23 × 6.7 × 2.7 cm).
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Polypropylen
23 x 6.5 x 2.7 cm
6,5 cm
2,7 cm
Röhrchen (0,5 bis 2 ml oder 0,2 bis 0,5 ml)
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
9 in.
2.5 in.
1 in.