Learn More
Simport™ Scientific SecurTainer™ II manipulationssichere Probenbehälter
Manipulationssicher, für optimalen Probenschutz
Marke:  Simport™ Scientific C576-90MA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11576589
  • 105.00 € / 400 Stück
Verfügbar ab
25-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem neuen, einfachen, manipulationssicheren Prozess müssen keine Verriegelungslaschen mehr nach oben gedrückt werden. Schrauben Sie einfach die Kappe auf den Behälter, bis ein Klicken zu hören ist, das anzeigt, dass der Kunststoffdichtring fest sitzt und über dem Behältergewinde verriegelt ist. Wenn die Schraubkappe entfernt wird, wird der Ring von der Kappe gelöst, was deutlich anzeigt, dass der Behälter geöffnet wurde.
  • Für die Entnahme, den Transport und die Aufbewahrung von Proben
  • Sichere Verwendung auch unter widrigen Bedingungen
  • Die Behälter sind einzigartig stapelbar und bruchsicher
  • Hergestellt aus reinem, hochtransparentem Polypropylen; Verschluss aus Polyethylen
  • In Größen von 20 bis 120 ml erhältlich.
  • Unsteril; Behälter und Kappen separat in Beuteln zu 100 Stück verpackt; fünf Beutel pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Nicht steril
90 ml
Polyethylen