Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M510 SL Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten in QuickLoad™-Schnellladehülsen
Eine neue Generation von Kassetten, vorgepackt für den Einsatz in automatischen Kassettenetikettiergeräten
Marke:  Simport™ Scientific M510-10SL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11605750
  • 175.00 € / 750 Stück
Verfügbar ab
23-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während der Verarbeitung und Einbettung entwickelt
  • Aus Acetal-Polymer
  • Die transparente Hülle ermöglicht eine klare Sicht auf die Kassetten während des Druckens
  • Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
  • Der Deckel kann so oft wie nötig geöffnet werden und wird sich immer wieder sicher verriegeln
  • Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Spezifikation
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen
Integrierter Deckel
Acetal-Polymer
45°
Lila
Biopsiekassette