Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M510 SL Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassetten in QuickLoad™-Schnellladehülsen
Eine neue Generation von Kassetten, vorgepackt für den Einsatz in automatischen Kassettenetikettiergeräten
Marke: Simport™ Scientific M510-11SL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während der Verarbeitung und Einbettung entwickelt
- Aus Acetal-Polymer
- Die transparente Hülle ermöglicht eine klare Sicht auf die Kassetten während des Druckens
- Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
- Der Deckel kann so oft wie nötig geöffnet werden und wird sich immer wieder sicher verriegeln
- Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
Integrierter Deckel | |
Acetal-Polymer |
45° | |
Orange | |
Biopsiekassette |