Learn More
Simport™ Scientific T332 Micrewtube™ Mikrozentrifugenröhrchen
Graduierte Röhrchen mit Auszeichnungbereich zur einfachen Identifizierung
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
---|---|
Material | Polypropylen |
Sterilität | Steril |
Enthält | Dichtung mit O-Ring und Befestigungsschlaufe |
Beinhaltet: Dichtung mit O-Ring, Schraubverschluss und Befestigungsschlaufe
Beschreibung
- Scheibendichtung, die oben in der Kappe befestigt ist
- Sorgt immer wieder für eine positive, auslaufsichere Versiegelung
- Die Kappen werden mit Befestigungsschlaufen geliefert, um Verwechslungen und Kontaminationen zu verhindern
- Für Tieftemperaturanwendungen eingesetzt\
- Beständig bei Temperaturen von -196 bis +121 °C
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Steril | |
Dichtung mit O-Ring und Befestigungsschlaufe |