missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Manipulationssichere, selbststehende Transportröhrchen

Für alle Anwendungen, bei denen eine manipulationssichere Versiegelung für höchste Sicherheit und Probenintegrität erforderlich ist

Marke:  Simport™ Scientific T552-5ATTP

Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.80390kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11605950

  • 126.00 € / 1000 Stück


Verfügbar ab
26-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für sichere kurz- und langfristige Lagerung
  • Bieten Stärke und Klarheit
  • Ungiftiges, nicht steriles Polypropylen aus geätzten oder nicht graduierten Röhrchen
  • Zeichnen sich durch einzigartige Designmerkmale aus
  • Mit Außengewinden für eine glatte und gleichmäßige Innenfläche
  • Verschluss bietet ein einzigartiges Design mit zerbrechlichem Band
  • Kombination aus manipulationssicherem und widerstandsfähigem Verschlusssystem
  • Für klinische Studien und teure Reagenzien in diagnostischen Kits
  • Verschlusskappen separat erhältlich

VERSCHLUSSKAPPEN SEPARAT ERHÄLTLICH

Diese einzigartigen Transportröhrchen verfügen über eine Versiegelung, die gebrochen werden muss, um sie zu öffnen, was eine visuelle Anzeige darüber hinterlässt, dass die Durchstechflasche geöffnet wurde.

Spezifikation

Spezifikation

Polyethylen
Selbststehende Transportröhrchen
5 ml
Polypropylen
65 mm
Nicht steril
16,6mm
Ja
Conical
Lagerung und Transport von biologischen Materialien
1000/Pckg.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation