Learn More
Simport™ Scientific The UniRack™ Jr. Röhrchengestelle
Für alle Arten von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder PCR- und Mikrozentrifugenröhrchen, wenn das Rack umgeschlagen ist
N.V.
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Cryogenic vials and PCR or microcentrifuge tubes |
Material | Polypropylene |
Positionen | 25 oder 16 |
Beschreibung
- Fasst bis zu 25 Polyprolylen- oder Polystyrol-Röhrchen mit einer Abmessung von 10 x 75 mm oder 12 x 75 mm
- Für alle Arten von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss von 0.5 bis 2 ml geeignet
- Kann 16 PCR- oder Mikrozentrifugenröhrchen von 0.2 bis 0.5 ml nach dem Umdrehen aufnehmen
Bestellinformation
Griffe und Ankerstifte nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Cryogenic vials and PCR or microcentrifuge tubes | |
Polypropylene | |
25 oder 16 |