Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M509 Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten
Eine neue Generation von Kassetten, die kompakter und benutzerfreundlicher sind
Marke: Simport™ Scientific M509-4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus Acetal-Polymer
- Das Design verfügt über eine einzigartige versenkte Abdeckung
- Die Kassetten sind dünner, wodurch mehr in automatischen Etikettiermaschinen gestapelt werden können
- Einteiliger, integrierter Deckel
- Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Bestellinformation
3 x 500/Cs.
Spezifikation
45° | |
Grün | |
Gewebekassette |
Integrierter Deckel | |
Acetal-Polymer |