Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M509 Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten
Eine neue Generation von Kassetten, die kompakter und benutzerfreundlicher sind
Marke:  Simport™ Scientific M509-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11665740
  • 171.00 € / 1500 Stück
Verfügbar ab
12-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Acetal-Polymer
  • Das Design verfügt über eine einzigartige versenkte Abdeckung
  • Die Kassetten sind dünner, wodurch mehr in automatischen Etikettiermaschinen gestapelt werden können
  • Einteiliger, integrierter Deckel
  • Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Bestellinformation
3 x 500/Cs.
Spezifikation
Spezifikation
45°
Grau
Gewebekassette
Integrierter Deckel
Acetal-Polymer