Learn More
Simport™ Scientific SLIMSETTE™ M509 Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten
Eine neue Generation von Kassetten, die kompakter und benutzerfreundlicher sind
N.V.
Spezifikation
Menge | 3 x 500/Cs. |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45° |
Verschlusstyp | Integrierter Deckel |
Material | Acetal-Polymer |
Produkttyp | Tissue Cassette |
Beschreibung
- Aus Acetal-Polymer
- Das Design verfügt über eine einzigartige versenkte Abdeckung
- Die Kassetten sind dünner, wodurch mehr in automatischen Etikettiermaschinen gestapelt werden können
- Einteiliger, integrierter Deckel
- Große Beschriftungsfläche zur einfachen Identifizierung
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
Bestellinformation
3 x 500/Cs.
Spezifikation
3 x 500/Cs. | |
Integrierter Deckel | |
Tissue Cassette |
45° | |
Acetal-Polymer |