Learn More
Simport™ Scientific T100 BIOTUBE™ Röhrchengestelle
Für den Einsatz im Kühlschrank, Gefrierschrank oder Wasserbad und ideal für das Einfrieren und Lagern von Proben geeignet
Marke:  Simport™ Scientific T100-3G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11610721
  • 43.75 € / 10 Stück
Verfügbar ab
18-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit vier Beinen, kann vom Boden der Box entfernt und als freistehende Stütze auf einen Labortisch gestellt werden
  • Kann für eine verbesserte Luftzirkulation um die Röhrchen in einen Kühl- oder Gefrierschrank oder in ein Wasserbad zur kontrollierten Erwärmung der Röhrchen und ihres Inhalts gestellt werden
  • 96 Wells, mit Abständen zwischen den Mittelpunkten benachbarter Wells gemäß Standard
  • Farbcodierungssystem mit farbigen austauschbaren Kunststoffgittern
  • Leicht ablesbare Zahlen und Buchstaben auf der Boxabdeckung zur Probenidentifizierung
  • Ideal auch für die Lagerung, das Einfrieren und den Transport von Reagenzien und Proben
  • Erhältlich in rot, blau, grün und gelb
Spezifikation
Spezifikation
96
1,2-ml-Röhrchen
12 Streifen mit 8 Röhrchen
10/Karton
T100 BIOTUBE Röhrchen-Gestell
Grün
Röhrchen (1,2 ml)
Polypropylen
Nicht steril