Learn More
Simport™ Scientific Kryoröhrchen, T310 Serie
Zur Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen. Diese Kryoröhrchen sind mit den meisten Lagerungssystemen kompatibel
Marke:  Simport™ Scientific T310-5A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11600811
  • 227.00 € / 1000 Stück
Auf Lager, versandfertig: 9
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kappe verfügt über einen langen Rand für einfache aseptische Einhandverfahren und eine exklusive Silikondichtung, die in der Kappe angebracht ist
  • Das spezielle Gewinde ermöglicht das extrem schnelle Entfernen oder Verschließen mit einer 1™1/4-Umdrehung
  • Die Art der Innengewindekonstruktion vermindert das Kontaminationsrisiko
  • Die Röhrchen sind mit einem weißen Markierungsbereich zur Probenidentifizierung ausgestattet
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Autoklavierbar
  • Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
4 ml
Außen
Ja
1000/Karton
Steril
Zur Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen. Diese Kryoröhrchen sind mit den meisten Lagerungssystemen kompatibel
Ja
Autoklavierbar