Learn More
Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten
Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten halten Probenvolumina von bis zu 0.5 ml.
Marke: Epredia™ 1102548
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.14000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten halten Probenvolumina von bis zu 0.5 ml.
- Einweg-Probenkammern mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen
- Vorangepasste Filterkarte
Spezifikation
Weiß | |
500/Karton | |
0,1 bis 0,5 ml |
Ja | |
Einfach-Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen |